4-Iodo-7-azaindoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54642-1G OR54642-250MG
APOSOR54642-1GEA 928 EUR
APOSOR54642-1G APOSOR54642-250MG
4-Iodo-7-azaindoline 97%
4-Iodo-7-azaindoline
Formula: C₇H₇IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22548136
Núm. CAS: 945600-09-9