3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54648-1G OR54648-250MG
APOSOR54648-1GEA 522 EUR
APOSOR54648-1G APOSOR54648-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formula: C₁₀H₁₁Br
MW: 211,098 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15527185
Núm. CAS: 1260850-05-2
UN: 1760
ADR: 8,III