2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54649-1G OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA 551 EUR
APOSOR54649-1G APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formula: C₁₀H₁₁Br
MW: 211,098 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15527184
Núm. CAS: 1260801-90-8
UN: 1760
ADR: 8,III