3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR54650-1G
OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA
97.3
EUR
APOSOR54650-1G
APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formula:
C₁₀H₁₂O MW: 148,202 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06802678 Núm. CAS: 893738-74-4 |