2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Cyclopropylphenyl)methanol
OR54651-1G OR54651-250MG OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA 162 EUR
APOSOR54651-1G APOSOR54651-250MG APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921818
Núm. CAS: 118184-68-2