7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54655-1G OR54655-250MG
APOSOR54655-1GEA 575 EUR
APOSOR54655-1G APOSOR54655-250MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrNO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28098934
Núm. CAS: 286836-15-5