2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54659-100MG OR54659-1G
APOSOR54659-100MGEA 128 EUR
APOSOR54659-100MG APOSOR54659-1G
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975903
Núm. CAS: 185335-67-5