2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54661-1G OR54661-250MG
APOSOR54661-1GEA 282 EUR
APOSOR54661-1G APOSOR54661-250MG
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31726535
Núm. CAS: 1206776-33-1