8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54671-1G OR54671-250MG
APOSOR54671-1GEA 1150 EUR
APOSOR54671-1G APOSOR54671-250MG
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅BrO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13187196
Núm. CAS: 94032-63-0