6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54672-1G OR54672-250MG
APOSOR54672-1GEA 429 EUR
APOSOR54672-1G APOSOR54672-250MG
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₇BrO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764559
Núm. CAS: 119686-34-9