3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
OR54673-1G OR54673-250MG
APOSOR54673-1GEA 111 EUR
APOSOR54673-1G APOSOR54673-250MG
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
3,7-Dioxabicyclo[4.1.0]heptane
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11226853
Núm. CAS: 286-22-6
UN: 1993
ADR: 3,III