trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54676-1G OR54676-250MG
APOSOR54676-1GEA 94.4 EUR
APOSOR54676-1G APOSOR54676-250MG
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20278175
Núm. CAS: 121588-79-2