7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR54677-1G OR54677-250MG OR54677-5G
APOSOR54677-1GEA 224 EUR
APOSOR54677-1G APOSOR54677-250MG APOSOR54677-5G
7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 97%
7-Amino-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437645
Núm. CAS: 66491-03-0