2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54678-1G OR54678-5G OR54678-25G
APOSOR54678-1GEA 37.7 EUR
APOSOR54678-1G APOSOR54678-5G APOSOR54678-25G
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile 97%
2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
Formula: C₆H₂ClN₃O₂
Pto. de fusión: 121…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07345667
Núm. CAS: 31309-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III