Indolin-6-ylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54681-1G OR54681-250MG
APOSOR54681-1GEA 1040 EUR
APOSOR54681-1G APOSOR54681-250MG
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Indolin-6-ylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₂
MW: 162,982 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18383472
Núm. CAS: 1253912-15-0