N,N'-bis(2-Phenylphenyl)ethanediamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54683-1G OR54683-5G
APOSOR54683-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54683-1G APOSOR54683-5G
N,N'-bis(2-Phenylphenyl)ethanediamide 95%
N,N'-bis(2-Phenylphenyl)ethanediamide
Formula: C₂₆H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31793560
Núm. CAS: 21022-17-3