N-Prop-2-ynylaniline

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR54686-1G OR54686-500MG
APOSOR54686-1GEA 654 EUR
APOSOR54686-1G APOSOR54686-500MG
N-Prop-2-ynylaniline
N-Prop-2-ynylaniline
Formula: C₉H₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02856314
Núm. CAS: 14465-74-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR