2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54687-100MG OR54687-1G OR54687-250MG
APOSOR54687-100MGEA 279 EUR
APOSOR54687-100MG APOSOR54687-1G APOSOR54687-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrCl₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390309
Núm. CAS: 1261646-81-4
UN: 3261
ADR: 8,III