6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54693-1G OR54693-250MG
APOSOR54693-1GEA 654 EUR
APOSOR54693-1G APOSOR54693-250MG
6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
6-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formula: C₈H₅BrIN
MW: 321,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28664103
Núm. CAS: 1572177-89-9