4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR54694-1G
OR54694-250MG
APOSOR54694-1GEA
944
EUR
APOSOR54694-1G
APOSOR54694-250MG
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
4-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formula:
C₈H₅BrIN MW: 321,94 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD31915671 Núm. CAS: 2309465-44-7 |