5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54699-1G OR54699-250MG
APOSOR54699-1GEA 259 EUR
APOSOR54699-1G APOSOR54699-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-3-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,462 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00807894
Núm. CAS: 19652-33-6