5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54700-1G OR54700-250MG
APOSOR54700-1GEA 145 EUR
APOSOR54700-1G APOSOR54700-250MG
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₈BrClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31544763
Núm. CAS: 1643914-32-2