5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54701-1G OR54701-250MG
APOSOR54701-1GEA 434 EUR
APOSOR54701-1G APOSOR54701-250MG
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrClO₃
MW: 275.483 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07429304
Núm. CAS: 944692-41-5