6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54702-100MG OR54702-1G OR54702-250MG
APOSOR54702-100MGEA 116 EUR
APOSOR54702-100MG APOSOR54702-1G APOSOR54702-250MG
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₄BrClO₄
MW: 303,493 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32177105
Núm. CAS: 1243538-50-2