2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR54708-1G OR54708-250MG OR54708-5G
APOSOR54708-1GEA 143 EUR
APOSOR54708-1G APOSOR54708-250MG APOSOR54708-5G
2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20486464
Núm. CAS: 262845-82-9