2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54802-1G OR54802-250MG OR54802-5G
APOSOR54802-1GEA 473 EUR
APOSOR54802-1G APOSOR54802-250MG APOSOR54802-5G
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23380484
Núm. CAS: 352525-79-2