2-(Methoxymethyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54820-1G OR54820-250MG
APOSOR54820-1GEA 545 EUR
APOSOR54820-1G APOSOR54820-250MG
2-(Methoxymethyl)aniline 95%
2-(Methoxymethyl)aniline
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09811778
Núm. CAS: 62723-78-8