4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54824-1G OR54824-250MG OR54824-5G
APOSOR54824-1GEA 116 EUR
APOSOR54824-1G APOSOR54824-250MG APOSOR54824-5G
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32203986
Núm. CAS: 2407349-23-7
UN: 3261
ADR: 8,III