Potassium oxirane-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxiranecarboxylic acid potassium salt
OR54835-1G OR54835-250MG
APOSOR54835-1GEA 400 EUR
APOSOR54835-1G APOSOR54835-250MG
Potassium oxirane-2-carboxylate
Potassium oxirane-2-carboxylate
Formula: C₃H₃O₃·K
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16293376
Núm. CAS: 51877-54-4