Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Bis(ethoxycarbonyl)cyclopropane, Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55008-1G
APOSOR55008-1GEA 217 EUR
APOSOR55008-1G
Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate 95%
Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001286
Núm. CAS: 20561-09-5