(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55011-10G OR55011-1G OR55011-5G
APOSOR55011-10GEA 178 EUR
APOSOR55011-10G APOSOR55011-1G APOSOR55011-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid
Formula: C₄H₉NO₃
Pto. de fusión: 210…215 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145257
Núm. CAS: 32620-11-4