Hexadecamethylheptasiloxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55032-1G OR55032-250MG
APOSOR55032-1GEA 126 EUR
APOSOR55032-1G APOSOR55032-250MG
Hexadecamethylheptasiloxane
Hexadecamethylheptasiloxane
Formula: C₁₆H₄₈O₆Si₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663924
Núm. CAS: 541-01-5