3-Methoxyoxan-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methoxy-tetrahydropyran-4-one, 3-Methoxydihydro-2H-pyran-4(3H)-one
OR55049-1G OR55049-5G
APOSOR55049-1GEA 111 EUR
APOSOR55049-1G APOSOR55049-5G
3-Methoxyoxan-4-one
3-Methoxyoxan-4-one
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909903
Núm. CAS: 624734-17-4