3-Amino-4-bromobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55073-1G OR55073-250MG
APOSOR55073-1GEA 161 EUR
APOSOR55073-1G APOSOR55073-250MG
3-Amino-4-bromobenzonitrile
3-Amino-4-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036380
Núm. CAS: 72635-78-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III