4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55083-5G
APOSOR55083-5GEA 88.6 EUR
APOSOR55083-5G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O
MW: 191,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909782
Núm. CAS: 14160-91-9