3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55091-250MG OR55091-1G
APOSOR55091-250MGEA 105 EUR
APOSOR55091-250MG APOSOR55091-1G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,113 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17392822
Núm. CAS: 62606-00-2