2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55092-1G OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA 120 EUR
APOSOR55092-1G APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂S
Pto. de fusión: 105…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22199809
Núm. CAS: 7401-98-1