3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55102-100MG OR55102-250MG
APOSOR55102-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR55102-100MG APOSOR55102-250MG
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈BrNO₃
Pto. de fusión: 216…218 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07376078
Núm. CAS: 91182-58-0