5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-6-methoxynicotinic acid
OR55103-100MG OR55103-250MG
APOSOR55103-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR55103-100MG APOSOR55103-250MG
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226508
Núm. CAS: 1186194-46-6