6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55105-100MG
APOSOR55105-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR55105-100MG
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅IN₂O₂
MW: 288,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07378935
Núm. CAS: 885520-67-2