Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55107-1G OR55107-250MG
APOSOR55107-1GEA 361 EUR
APOSOR55107-1G APOSOR55107-250MG
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Pyrrolidine-3-carbonitrile
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 208 °C (760 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658510
Núm. CAS: 10603-53-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III