Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Iodopyridine-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55111-1G
OR55111-250MG
APOSOR55111-1GEA
382
EUR
APOSOR55111-1G
APOSOR55111-250MG
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate
Formula:
C₁₁H₁₂INO₄ MW: 349,122 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11042539 Núm. CAS: 120491-90-9 |