5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55114-1G OR55114-250MG
APOSOR55114-1GEA 0 EUR
APOSOR55114-1G APOSOR55114-250MG
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832201
Núm. CAS: 944898-52-6