(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55124-1G OR55124-5G
APOSOR55124-1GEA 0 EUR
APOSOR55124-1G APOSOR55124-5G
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid 95+%
(5S)-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00237437
Núm. CAS: 113231-05-3