Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55145-1G OR55145-250MG
APOSOR55145-1GEA 78.3 EUR
APOSOR55145-1G APOSOR55145-250MG
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Formula: C₁₂H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092287
Núm. CAS: 19261-06-4