1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55146-1G OR55146-250MG
APOSOR55146-1GEA 574 EUR
APOSOR55146-1G APOSOR55146-250MG
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
Formula: C₁₂H₇BrO₂
MW: 263.087 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30746962
Núm. CAS: 873974-43-7