Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55158-1G OR55158-5G
APOSOR55158-1GEA 34.8 EUR
APOSOR55158-1G APOSOR55158-5G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₇NO₅
Pto. Ebullición: 354 °C
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14706049
Núm. CAS: 138229-59-1