4-(Methoxymethyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55162-1G OR55162-5G
APOSOR55162-1GEA 0 EUR
APOSOR55162-1G APOSOR55162-5G
4-(Methoxymethyl)piperidine
4-(Methoxymethyl)piperidine
Formula: C₇H₁₅NO
Pto. Ebullición: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248041
Núm. CAS: 399580-55-3