Methyl CBZ-amino(diethoxyphosphoryl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55163-1G OR55163-5G OR55163-25G
APOSOR55163-1GEA 34.8 EUR
APOSOR55163-1G APOSOR55163-5G APOSOR55163-25G
Methyl CBZ-amino(diethoxyphosphoryl)acetate
Methyl CBZ-amino(diethoxyphosphoryl)acetate
Formula: C₁₅H₂₂NO₇P
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09878835
Núm. CAS: 114684-69-4