3-Bromo-4-nitrothiophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-nitrobenzenethiol
OR55174-1G OR55174-250MG
APOSOR55174-1GEA 480 EUR
APOSOR55174-1G APOSOR55174-250MG
3-Bromo-4-nitrothiophenol
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Formula: C₆H₄BrNO₂S
MW: 234.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22481215
Núm. CAS: 1823075-44-0